Tisk…
Propylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292508-10KG-K W292508-1KG-K W292508-20KG-K
SIALW292508-10KG-KEA 8930 CZK
SIALW292508-10KG-K SIALW292508-1KG-K SIALW292508-20KG-K
Propylacetát, Sigma-Aldrich®
Propylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 102
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 10
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009372
CAS číslo: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026