Tisk…
Propylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
133108-250ML 133108-2.5L
SIAL133108-250MLEA 723 CZK
SIAL133108-250ML SIAL133108-2.5L
Propylacetát, Sigma-Aldrich®
Propylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009372
CAS číslo: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026