Tisk…
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid octyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280615-100G W280615-1KG W280615-25G W280615-SAMPLE
SIALW280615-100GEA 3610 CZK
SIALW280615-100G SIALW280615-1KG SIALW280615-25G SIALW280615-SAMPLE
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Bod varu: 195…199 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38,5 °C
Hustota: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00009562
CAS číslo: 112-14-1
EINECS: 203-939-6