Tisk…
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280607-1KG-K W280607-20KG-K W280607-4KG-K
SIALW280607-1KG-KEA 3460 CZK
SIALW280607-1KG-K SIALW280607-20KG-K SIALW280607-4KG-K
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 195…199 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00009562
CAS číslo: 112-14-1
EINECS: 203-939-6