Tisk…
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid octyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
O5500-100G-A O5500-5G-A
SIALO5500-100G-AEA 1690 CZK
SIALO5500-100G-A SIALO5500-5G-A
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 195…199 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00009562
CAS číslo: 112-14-1
EINECS: 203-939-6