Tisk…
methylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267600-10KG W267600-1KG W267600-20KG W267600-5KG W267600-SAMPLE
SIALW267600-10KGEA 7430 CZK
SIALW267600-10KG SIALW267600-1KG SIALW267600-20KG SIALW267600-5KG SIALW267600-SAMPLE
methylacetát, Sigma-Aldrich®
methylacetát
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 56,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008711
CAS číslo: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038