Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
|
Synonyms:
Acetic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256528-100G-K
W256528-1KG-K
W256528-4KG-K
SIALW256528-100G-KEA
2730
CZK
SIALW256528-100G-K
SIALW256528-1KG-K
SIALW256528-4KG-K
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Hexyl acetate
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Bod varu: 338 °C (1013 hPa) Bod tání: –80 °C Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 56 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009524 CAS číslo: 142-92-7 EINECS: 205-572-7 UN: 3271 ADR: 3,III |