Tisk…
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
108154-1L 108154-25ML 108154-500ML
SIAL108154-1LEA 4520 CZK
SIAL108154-1L SIAL108154-25ML SIAL108154-500ML
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Hexyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009524
CAS číslo: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3,III