Tisk…
Heptyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254703-1KG-K W254703-4KG-K W254703-9KG-K
SIALW254703-1KG-KEA 2630 CZK
SIALW254703-1KG-K SIALW254703-4KG-K SIALW254703-9KG-K
Heptyl acetate, Sigma-Aldrich®
Heptyl acetate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8891 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00027311
CAS číslo: 112-06-1
EINECS: 203-932-8