Ethylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W241415-10KG-K
W241415-1KG-K
W241415-5KG-K
SIALW241415-10KG-KEA
8850
CZK
SIALW241415-10KG-K
SIALW241415-1KG-K
SIALW241415-5KG-K
Ethylacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylacetát
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 Bod varu: 77.1 Bod tání: –83 °C Hustota: 0.902 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS číslo: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |