Tisk…
Ethylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W241407-10KG-K W241407-1KG-K W241407-20KG-K
SIALW241407-10KG-KEA 5560 CZK
SIALW241407-10KG-K SIALW241407-1KG-K SIALW241407-20KG-K
Ethylacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 77.1
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM