Tisk…

Butylacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate

M-Clarity™ quality level = MQ300

W217409-1KG-K W217409-20KG-K W217409-9KG-K
SIALW217409-1KG-KEA 2160 CZK
SIALW217409-1KG-K SIALW217409-20KG-K SIALW217409-9KG-K
Butylacetát, Sigma-Aldrich®
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16
Bod varu: 126
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR