Tisk…
Butylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
287725-100ML 287725-1L
SIAL287725-100MLEA 3180 CZK
SIAL287725-100ML SIAL287725-1L
Butylacetát, Sigma-Aldrich®
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM