Tisk…

Izopropylacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Acetic acid isopropyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ300

W292605-1KG-K W292605-20KG-K W292605-9KG-K
SIALW292605-1KG-KEA 2950 CZK
SIALW292605-1KG-K SIALW292605-20KG-K SIALW292605-9KG-K
Izopropylacetát, Sigma-Aldrich®
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 85
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR