Tisk…

tert-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,1-Dimethylethyl acetate

M-Clarity™ quality level = MQ200

B88209-100ML B88209-500ML B88209-5ML
SIALB88209-100MLEA 1460 CZK
SIALB88209-100ML SIALB88209-500ML SIALB88209-5ML
tert-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl acetate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 98 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…97 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008807
CAS číslo: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR