Tisk…
Izoamylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205532-1KG-K W205532-20KG-K W205532-4KG-K W205532-9KG-K
SIALW205532-1KG-KEA 2460 CZK
SIALW205532-1KG-K SIALW205532-20KG-K SIALW205532-4KG-K SIALW205532-9KG-K
Izoamylacetát, Sigma-Aldrich®
Izoamylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 142
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008946
CAS číslo: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125