Tisk…
Izoamylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
306967-100ML 306967-1L
SIAL306967-100MLEA 3480 CZK
SIAL306967-100ML SIAL306967-1L
Izoamylacetát, Sigma-Aldrich®
Izoamylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008946
CAS číslo: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125