Tisk…
Izobutylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W217506-1KG-K W217506-20KG-K W217506-9KG-K
SIALW217506-1KG-KEA 2200 CZK
SIALW217506-1KG-K SIALW217506-20KG-K SIALW217506-9KG-K
Izobutylacetát, Sigma-Aldrich®
Izobutylacetát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008932
CAS číslo: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147