Tisk…
sec-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
242594-100ML 242594-5ML
SIAL242594-100MLEA 2980 CZK
SIAL242594-100ML SIAL242594-5ML
sec-Butyl acetate, Sigma-Aldrich®
sec-Butyl acetate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
Bod varu: 112
Bod tání: –98.9 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 19
MDL Number: MFCD00009328
CAS číslo: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01535