Tisk…
Methyl laurate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
215560025 215560100 215560500 215562500
ACRO215560025EA 905 CZK
ACRO215560025 ACRO215560100 ACRO215560500 ACRO215562500
Methyl laurate 98+%
Methyl laurate
Vzorec: C₁₃H₂₆O₂
Bod varu: 262 °C (766 mmHg)
Bod tání: 4…5 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008966
CAS číslo: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
UN: 3082
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %