Tisk…
Ethyl laurate
Dodavatel: Cayman Chemical
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 613 CZK
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Ethyl laurate
Ethyl laurate
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Bod varu: 269 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015065
CAS číslo: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851