Tisk…
Methylbutyrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269301-1KG-K W269301-20KG-K W269301-5KG-K
SIALW269301-1KG-KEA 3240 CZK
SIALW269301-1KG-K SIALW269301-20KG-K SIALW269301-5KG-K
Methylbutyrát, Sigma-Aldrich®
Methylbutyrát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 102
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0.8984 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 14
MDL Number: MFCD00009391
CAS číslo: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06062