Tisk…
Methylbutyrát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
19358-1ML 19358-5ML
19358-1MLEA 2060 CZK
19358-1ML 19358-5ML
Methylbutyrát, Supelco®
Methylbutyrát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 102
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0.8984 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 14
MDL Number: MFCD00009391
CAS číslo: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&vid=98d464df5cc0fa3b86bed0d675d714753272e08d&prid=web&clid=SAPDAM