Tisk…
Methylbutyrát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
L04250.AE L04250.AP
L04250.AEEA 810 CZK
L04250.AE L04250.AP
Methylbutyrát 98+%
Methylbutyrát
Purity: 98+% CAS No.: 623-42-7 Molecular Formula: CH3CH2CH2COOCH3 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.3860 Melting Point: -85 to -84° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 1740743 Merck Reference: 14,6035 UN No.: 1237 MDL No.: MFCD00009391
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 100…102 °C
Bod tání: –85…–84 °C
Hustota: 0.898
Bod vzplanutí: 11 °C (51 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009391
CAS číslo: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06062