Tisk…
Methylbutyrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
414140050 414141000 414142500
ACRO414140050EA 839 CZK
ACRO414140050 ACRO414141000 ACRO414142500
Methylbutyrát 99%
Methylbutyrát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 102 °C
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0.897 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
MDL Number: MFCD00009391
CAS číslo: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06062
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.893 to 0.899 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g