Tisk…
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242705-1KG-K W242705-20KG-K W242705-4KG-K
SIALW242705-1KG-KEA 2190 CZK
SIALW242705-1KG-K SIALW242705-20KG-K SIALW242705-4KG-K
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
ethylbutyrát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009394
CAS číslo: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810