ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
E15701-500ML
E15701-1L
E15701-25ML
SIALE15701-500MLEA
1030
CZK
SIALE15701-500ML
SIALE15701-1L
SIALE15701-25ML
ethylbutyrát, Sigma-Aldrich®
ethylbutyrát
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Bod varu: 252 °C (1013 hPa) Bod tání: –92 °C Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009394 CAS číslo: 105-54-4 EINECS: 203-306-4 UN: 1180 ADR: 3,III Merck Index: 13,03810 |