Tisk…
ethylbutyrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
118180010 118180050 118182500
ACRO118180010EA 1740 CZK
ACRO118180010 ACRO118180050 ACRO118182500
ethylbutyrát 99%
ethylbutyrát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
Bod varu: 252
Bod tání: –93.3 °C
Hustota: 0.88
Bod vzplanutí: 26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009394
CAS číslo: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03810
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %