Tisk…
Butyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218618-1KG-K W218618-9KG-K
SIALW218618-1KG-KEA 1340 CZK
SIALW218618-1KG-K SIALW218618-9KG-K
Butyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Butyl butyrate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 166 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009450
CAS číslo: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555