Tisk…
Butyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Butyric acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
281964-250ML 281964-1L
SIAL281964-250MLEA 904 CZK
SIAL281964-250ML SIAL281964-1L
Butyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Butyl butyrate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21
Bod varu: 166
Bod tání: –91.5 °C
Hustota: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009450
CAS číslo: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01555