Butyl butyrate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Butyric acid butyl ester
B24390.AK
B24390.AU
B24390.AKEA
1030
CZK
B24390.AK
B24390.AU
Butyl butyrate ≥99%
Butyl butyrate
Purity: 99%
CAS No.: 109-21-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -92°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1747101
Merck Reference: 14,1556
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009450
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 Bod varu: 164…165 °C Bod tání: –92 °C Hustota: 0.871 Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009450 CAS číslo: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 13,01555 |