Tisk…
Butyl butyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Butyric acid butyl ester
259590010 259590050 259591000
ACRO259590010EA 3060 CZK
ACRO259590010 ACRO259590050 ACRO259591000
Butyl butyrate 98%
Butyl butyrate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21
Bod varu: 166
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0.8675 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009450
CAS číslo: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01555
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.866 to 0.869
Acid value ≤1 mg KOH/g