Tisk…
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
M-Clarity™ quality level = MQ300
A3035-1VL A3035-5VL
SIALA3035-1VLEA 4590 CZK
SIALA3035-1VL SIALA3035-5VL
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 388 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002328
CAS číslo: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048