Tisk…
Paracetamol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 3710 CZK
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 388 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,293
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002328
CAS číslo: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 14,47
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%