Paracetamol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
102330010
102330050
102332500
102330051
ACRO102330010EA
4200
CZK
ACRO102330010
ACRO102330050
ACRO102332500
ACRO102330051
Paracetamol 98%
Paracetamol
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 388 °C (1013 hPa) Bod tání: 168…172 °C Hustota: 1,293 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002328 CAS číslo: 103-90-2 EINECS: 203-157-5 Merck Index: 13,00048 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Gel strength | 500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C) |
Ash | ≤6 % |
Microbial contamination | Absent (Salmonella) |
pH | 5.7 to 7.5 (1.5 % in water) |