2'-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7000-100G-A
A7000-25G-A
SIALA7000-100G-AEA
3010
CZK
SIALA7000-100G-A
SIALA7000-25G-A
2'-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetanilide
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002181 CAS číslo: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |