Tisk…
2'-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7000-100G-A A7000-25G-A
SIALA7000-100G-AEA 3010 CZK
SIALA7000-100G-A SIALA7000-25G-A
2'-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetanilide
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
MDL Number: MFCD00002181
CAS číslo: 614-80-2
EINECS: 210-396-9