2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21264.14
B21264.22
B21264.14EA
999
CZK
B21264.14
B21264.22
2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
2'-Hydroxyacetanilide
Purity: 97%
CAS No.: 614-80-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 205-210°
Beilstein Reference: 607592
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod tání: 205…210 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002181 CAS číslo: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |