Tisk…
2'-Hydroxyacetanilide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
102310250 102311000
ACRO102310250EA 1020 CZK
ACRO102310250 ACRO102311000
2'-Hydroxyacetanilide 97%
2'-Hydroxyacetanilide
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 207…210 °C
MDL Number: MFCD00002181
CAS číslo: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %