Tisk…
4'-Nitroacetanilide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 2090 CZK
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilide for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Bod varu: 409 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007303
CAS číslo: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol