Tisk…
4'-Nitroacetanilide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
415750250 415751000
ACRO415750250EA 2620 CZK
ACRO415750250 ACRO415751000
4'-Nitroacetanilide 99%
4'-Nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 409 °C (1013 hPa)
Bod tání: 213…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007303
CAS číslo: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green to green-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 216 °C
HPLC ≥98.5 %