Tisk…
3'-Nitroacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-(3-Nitrophenyl)acetamide
B22062.06 B22062.14 B22062.22
B22062.06EA 1430 CZK
B22062.06 B22062.14 B22062.22
3'-Nitroacetanilide ≥98%
3'-Nitroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 122-28-1 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 2211961 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00017015
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017015
CAS číslo: 122-28-1
EINECS: 204-532-6
Merck Index: 14,6581