Tisk…
2'-Nitroacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
A16677.06 A16677.14
A16677.06EA 992 CZK
A16677.06 A16677.14
2'-Nitroacetanilide ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 552-32-9 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 1959178 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00016991
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Hustota: 1,420
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016991
CAS číslo: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Merck Index: 14,6581