Tisk…
4'-Aminoacetanilide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Aminophenyl)acetamide
400600250 400601000
ACRO400600250EA 1420 CZK
ACRO400600250 ACRO400601000
4'-Aminoacetanilide 95%
4'-Aminoacetanilide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 267 °C
Bod tání: 159…165 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007853
CAS číslo: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Merck Index: 13,00410
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥94 %