2'-Aminoacetanilide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27343.14
H27343.06
H27343.14EA
6520
CZK
H27343.14
H27343.06
2'-Aminoacetanilide 98%
2'-Aminoacetanilide
Purity: 98%
CAS No.: 34801-09-7
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD00210388
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol Bod tání: 133…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210388 CAS číslo: 34801-09-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)