Tisk…
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N-Phenylacetamide
MQ100
397237-1G 397237-5G
SIAL397237-1GEA 2530 CZK
SIAL397237-1G SIAL397237-5G
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.17
Bod varu: 304
Bod tání: 115
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174
MDL Number: MFCD00008674
CAS číslo: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051