Tisk…
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
112933-100G 112933-1KG 112933-500G 112933-5G
SIAL112933-100GEA 1280 CZK
SIAL112933-100G SIAL112933-1KG SIAL112933-500G SIAL112933-5G
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 304 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174 °C
MDL Number: MFCD00008674
CAS číslo: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051