Tisk…
Acetanilid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Phenylacetamide
A14361.0E A14361.22 A14361.36
A14361.0EEA 7250 CZK
A14361.0E A14361.22 A14361.36
Acetanilid ≥98%
Acetanilid
Purity: 98% CAS No.: 103-84-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Flash Point: 161°(321°F) Physical Form: Crystals Density: 1.121 Melting Point: 113-116° Boiling Point: 304-305° Beilstein Reference: 606468 Merck Reference: 14,50 MDL No.: MFCD00008674
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.17
Bod varu: 304…305 °C
Bod tání: 113…116 °C
Hustota: 1.121
Bod vzplanutí: 161 °C (321 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008674
CAS číslo: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 14,50