Tisk…
4'-Methylacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13721.14 A13721.22 A13721.36
A13721.14EA 876 CZK
A13721.14 A13721.22 A13721.36
4'-Methylacetanilide ≥98%
4'-Methylacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 103-89-9 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 147-150° Boiling Point: 306-308° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00008677
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod varu: 306…308 °C
Bod tání: 147…150 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008677
CAS číslo: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 14,74