Tisk…
4'-Methylacetanilide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
400165000 400161000
ACRO400165000EA 9530 CZK
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Methylacetanilide 99%
4'-Methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Bod varu: 307 °C (760 mmHg)
Bod tání: 148…151 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008677
CAS číslo: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %