Tisk…
2'-Methylacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13235.14 A13235.22
A13235.14EA 2060 CZK
A13235.14 A13235.22
2'-Methylacetanilide ≥98%
2'-Methylacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 120-66-1 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 296° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00014961
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod varu: 296 °C
Bod tání: 109…112 °C
Hustota: 1,160
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014961
CAS číslo: 120-66-1
EINECS: 204-414-4
Merck Index: 14,74